01-4960
Ammonio fosfato monobasico
JIS special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Ammonio fosfato monobasico, Fosfato monoammonico, Ammonio diidrogeno fosfato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Tensione di vapore
<0.000 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
crystalline
Disponibilità
available only in Japan
pH
3.8-4.4 (25 °C, 50 g/L)
Punto di fusione
190 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3N.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h1H3;(H3,1,2,3,4)
LFVGISIMTYGQHF-UHFFFAOYSA-N
WGK 1