01-4940
Ammonium phosphate dibasic
JIS special grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Ammonium hydrogenphosphate, Diammonium hydrogenphosphate, di-Ammonium hydrogenphosphate (sec)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
crystalline
Disponibilità
available only in Japan
pH
7.5-9.0 (25 °C, 132.1 g/L)
Punto di fusione
155 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
N.N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
WGK 1