Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
ZSR240R0TK
Milli-Q
Kit del sistema di purificazione Milli-Q® SR 240
greener alternative
Pure RO water production station with one 3.5 L SQ Switch Tank and SQ Gravity Valve
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Ingresso CA/CC
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
Nome Commerciale
Milli-Q® SQ 2Series
Produttore/marchio commerciale
Milli-Q®
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
≤42 L/hr make-up flow rate (Pure RO water)
≤6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
10 kg operating weight (22 lb) (production station with SQ Switch 3.5 L tank)
30 L/day max. usage
6 kg operating weight (13.2 lb)
Alt. sistema
50.3 cm (19.8 in.)
Largh. sistema
26.7 cm (10.5 in.)
system depth
22 cm (8.7 in.)
input
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
output
product water quality: type 3 water (RO water)
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Ci adoperiamo per mettere a vostra disposizione Prodotti “Alternativa Verde” che rientrino in una delle quattro categorie di alternative verdi. Questo è un prodotto sviluppato secondo l′approccio del Design for Sustainability (DfS). Cliccando qui è possibile prendere visione del suo punteggio sulla base del DfS.
Per sapere come funzionano i sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-Q® SQ 2Series e per leggere una panoramica completa, visitate la pagina dedicata.
Il kit del sistema di purificazione Milli-Q® SR 240 eroga acqua pura osmotizzata (RO) a un serbatoio mobile SQ Switch da 3,5 L. È dotato di una valvola di dosaggio gravimetrico per l′erogazione dell′acqua RO direttamente dalla base del serbatoio SQ Switch.
Grazie al serbatoio mobile SQ Switch, il sistema dell′acqua si adatta a qualunque configurazione del laboratorio: l′unità che produce acqua RO viene collocata vicino a una fonte d′acqua potabile, mentre i moduli per l′erogazione dell′acqua ultrapura in numero illimitato possono essere situati in qualunque punto del laboratorio o dell′edificio, purché trovino una presa elettrica disponibile. Ciò consente flessibilità nell'installazione che può essere facilmente adattata e ed eventualmente ampliata, dovesse cambiare il fabbisogno del laboratorio.
Caratteristiche e vantaggi
Il kit del sistema di purificazione Milli-Q® SR 240 è una delle 6 configurazioni predefinite disponibili per la linea Milli-Q® SQ 2Series, gamma che offre piena autonomia agli utilizzatori e capacità di adattamento alle mutevoli esigenze del laboratorio.
L′unità per la produzione di acqua RO assicura diversi vantaggi:
  • riempimento rapido (in soli 6 min) del serbatoio mobile SQ Switch con acqua pura RO appena prodotta grazie alla cartuccia RO ad alto flusso (fino a 42 L/h)
  • l'anello di ricircolo dell'acqua RO recupera il 50% dell'acqua di scarto dell'osmosi inversa
  • un risciacquo automatizzato della membrana RO ne mantiene elevate le prestazioni
  • la configurazione compatta, il manuale e i video di installazione autoguidati consentono di collegare il sistema ovunque sia opportuno per l'attività di laboratorio e di spostarlo in seguito, se necessario
  • scalabilità illimitata grazie al fatto che una unità per la produzione di acqua pura RO possa alimentare più moduli autonomi Milli-Q® SQ 200 per l′erogazione di acqua ultrapura. Ciò favorisce l'espansione dell'attività di laboratorio con investimenti limitati
  • la sostituzione di una singola cartuccia con meccanismo di bloccaggio a rotazione Twist & Lock semplifica la manutenzione e riduce i costi di esercizio
  • le dimensioni compatte e il risparmio di acqua ed energia favoriscono gli sforzi di sostenibilità del laboratorio
  • Se abbinata al modulo autonomo per l′erogazione di acqua ultrapura Milli-Q® SQ 200, in laboratorio:
  • un braccio erogatore manuale consente di erogare acqua ultrapura con diverse portate, dall′erogazione goccia a goccia fino a 1,6 L/min; grazie alla semplicità d′impiego può essere utilizzato anche da operatori nuovi o senza alcuna formazione specifica
  • un LED colorato permette di verificare con un rapido sguardo che l'acqua ultrapura (Tipo 1) sia di qualità affidabile e abbia raggiunto una resistività di 18,2 MΩ·cm; inoltre, i livelli di TOC vengono ridotti da una lampada UV integrata mediante fotossidazione
  • grazie al serbatoio mobile SQ Switch, è possibile avere a disposizione ovunque, all′interno o all′esterno del laboratorio, acqua ultrapura appena erogata
Componenti
Il prezzo al momento indicato si riferisce unicamente al prodotto contrassegnato dal numero di catalogo di cui sopra ed è soggetto a variazioni in qualunque momento senza preavviso.
Questo numero di catalogo comprende:
  • l′unità di produzione dell′acqua pura RO
  • un serbatoio Milli-Q® SQ Switch da 3,5 L
  • Una valvola SQ Gravity
Questo numero di catalogo non comprende:
  • le cartucce SQPAK
  • il cavo di alimentazione adatto alla rete elettrica locale
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany