TANKSQ003
Serbatoio Milli-Q® SQ Switch da 3,5 L
Store & protect 3.5 L pure RO water from the production station to the dispensing module of Milli-Q® SQ 2Series systems
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 unit
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
4 kg operating weight (8.8 lb)
6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
system H × W × depth
36.9 cm (14.5 in.) × 12.4 cm (4.9 in.) × 21.2 cm (8.4 in.)
tank volume × W × depth
3.5 L
Compatibilità
for use with Milli-Q® SQ 2Series
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Il serbatoio Milli-Q® SQ Switch da 3,5 L è il cuore dei sistemi di purificazione Milli-Q® SQ 2Series. Esso facilita il trasporto dell′acqua pura RO dall′unità di produzione al modulo di erogazione dell′acqua ultrapura. Questo serbatoio è l′elemento chiave di 5 delle 6 configurazioni predefinite disponibili per la linea Milli-Q® SQ 2Series. Questa gamma offre piena autonomia agli utilizzatori e capacità di adattamento alle mutevoli esigenze del laboratorio.
Caratteristiche e vantaggi
- Il serbatoio mobile SQ Switch viene riempito rapidamente di acqua pura RO appena prodotta grazie alla cartuccia da osmosi inversa (RO) ad alto flusso (fino a 42 L/h);
- Una volta pieno può essere trasportato agevolmente e in sicurezza dall′unità produttiva al modulo di erogazione
- Costruito in materiale trasparente, consente di visualizzare immediatamente il livello dell′acqua
- Essendo mobile, permette di erogare acqua ultrapura da un modulo d′erogazione autonomo Milli-Q® SQ 200 ovunque, purché ci sia una presa elettrica disponibile
- Scalabilità illimitata: una unità per la produzione di acqua pura RO può alimentare più moduli autonomi Milli-Q® SQ 200 per l′erogazione di acqua ultrapura (basta collegarli a una presa di corrente); favorisce l'espansione dell'attività di laboratorio con investimenti limitati