Merck
Tutte le immagini(7)
Documenti fondamentali
ZSR240RLT0
Milli-Q
Sistema di purificazione Milli-Q® SR 240L 
greener alternative
Pure RO water production station for two 3.5 L Switch SQ tanks
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Ingresso CA/CC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 unit
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
16 kg operating weight (35.3 lb) (with two SQ Switch 3.5 L tanks)
42 L/hr make-up flow rate (for pure RO water)
6 L/min distribution flow rate (pure RO water from SQ Gravity valve (optional))
60 L/day max. usage
system H × W × depth
50.3 cm (19.8 in.) × 39.2 cm (15.4 in.) × 22 cm (8.7 in.)
Peso
7 kg (15.4 lb ), (system)without SQ Switch 3.5 L tanks
input
potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
output
type 3 water (RO water)
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Ci adoperiamo per mettere a vostra disposizione Prodotti “Alternativa Verde” che rientrino in una delle quattro categorie di alternative verdi. Questo è un prodotto sviluppato secondo l′approccio del Design for Sustainability (DfS). Cliccando qui è possibile prendere visione del suo punteggio sulla base del DfS.
Per sapere come funzionano i sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-Q® SQ 2Series e per leggere una panoramica completa, visitate la pagina dedicata.
L′unità di purificazione Milli-Q® SR 240L eroga acqua pura osmotizzata (RO) a due serbatoi mobili SQ Switch da 3,5 L. I serbatoi vengono poi facilmente trasportati ai sistemi di purificazione Milli-Q® SQ 200 per la produzione di acqua ultrapura in più postazioni del laboratorio. Grazie ai serbatoi mobili SQ Switch, il sistema dell′acqua si adatta a qualunque configurazione del laboratorio: l′unità che produce acqua RO viene collocata vicino a una fonte d′acqua potabile, mentre i moduli per l′erogazione dell′acqua ultrapura in numero illimitato possono essere situati in qualunque punto del laboratorio o dell′edificio, purché trovino una presa elettrica disponibile. Ciò consente flessibilità nell'installazione che può essere facilmente adattata e ed eventualmente ampliata, dovesse cambiare il fabbisogno del laboratorio. Questa configurazione con doppio serbatoio è ideale per i laboratori di maggiori dimensioni con un grande fabbisogno di acqua ultrapura.
Caratteristiche e vantaggi
L′unità di purificazione Milli-Q® SR 240L è un componente di 1 (Milli-Q® SQ 240L) delle 6 configurazioni predefinite disponibili per la linea Milli-Q® SQ 2Series, gamma che offre piena autonomia agli utilizzatori e capacità di adattamento alle mutevoli esigenze del laboratorio. Questa unità per la produzione di acqua RO assicura diversi vantaggi:
  • riempimento rapido (in soli 6 min) del serbatoio mobile SQ Switch con acqua pura RO appena prodotta grazie alla cartuccia RO ad alto flusso (fino a 42 L/h); l'anello di ricircolo dell'acqua RO recupera il 50% dell'acqua di scarto dell'osmosi inversa; un risciacquo automatizzato della membrana RO ne mantiene elevate le prestazioni
  • la valvola di dosaggio gravimetrico Gravity (facoltativa) consente di erogare l′acqua RO direttamente dalla base del serbatoio SQ Switch a una portata massima di 6 L/h
  • la configurazione compatta, il manuale e i video di installazione autoguidati consentono di collegare il sistema ovunque sia opportuno per l'attività di laboratorio e di spostarlo in seguito, se necessario
  • scalabilità illimitata grazie al fatto che una unità per la produzione di acqua pura RO possa alimentare più moduli autonomi Milli-Q® SQ 200 per l′erogazione di acqua ultrapura. Ciò favorisce l'espansione dell'attività di laboratorio con investimenti limitati
  • la sostituzione di una singola cartuccia con meccanismo di bloccaggio a rotazione Twist & Lock semplifica la manutenzione e riduce i costi di esercizio
  • le dimensioni compatte e il risparmio di acqua ed energia favoriscono gli sforzi di sostenibilità del laboratorio
Se abbinata al modulo autonomo per l′erogazione di acqua ultrapura Milli-Q® SQ 200, in laboratorio:
  • un braccio erogatore manuale consente di erogare acqua ultrapura con diverse portate, dall′erogazione goccia a goccia fino a 1,6 L/min; grazie alla semplicità d′impiego può essere utilizzato anche da operatori nuovi o senza alcuna formazione specifica
  • un LED colorato permette di verificare con un rapido sguardo che l'acqua ultrapura (Tipo 1) sia di qualità affidabile e abbia raggiunto una resistività di 18,2 MΩ·cm; inoltre, i livelli di TOC vengono ridotti da una lampada UV integrata mediante fotossidazione
  • grazie al serbatoio mobile SQ Switch, è possibile avere a disposizione ovunque, all′interno o all′esterno del laboratorio, acqua ultrapura appena erogata
Componenti
Il prezzo al momento indicato si riferisce unicamente al prodotto contrassegnato dal numero di catalogo di cui sopra ed è soggetto a variazioni in qualunque momento senza preavviso. Questo numero di catalogo non comprende:
  • la cartuccia SQPAK
  • i serbatoi SQ Switch da 3,5 L
  • la valvola SQ Gravity o il cavo di alimentazione adatto alla rete elettrica locale
  • il modulo per l′erogazione dell′acqua ultrapura – unità di purificazione Milli-Q® SQ 200
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Accessorio