ZSR240R0T0
Sistema di purificazione Milli-Q® SR 240
Pure RO water production station for one 3.5 L Switch SQ tank
About This Item
Prodotti consigliati
Ingresso CA/CC
100 V / 240 V, 50-60 Hz
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Milli-Q® SQ 2Series
Confezionamento
pkg of 1 unit
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
10 kg operating weight (22 lb) (with SQ Switch 3.5 L tank)
30 L/day max. usage
42 L/hr make-up flow rate (for pure RO water)
6 L/min distribution flow rate (pure RO water from SQ Gravity valve (optional))
system H × W × depth
50.3 cm (19.8 in.) × 26.7 cm (10.5 in.) × 22 cm (8.7 in.)
Peso
5 kg (11 lb ), (system)without SQ Switch 3.5 L tank
input
potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
output
type 3 water (RO water)
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
L′unità di purificazione Milli-Q® SR 240 eroga acqua pura osmotizzata (RO) a un serbatoio mobile SQ Switch da 3,5 L che viene poi facilmente trasportato al sistema di purificazione Milli-Q® SQ 200 per la produzione di acqua ultrapura in qualunque punto del laboratorio. Grazie al serbatoio mobile SQ Switch, il sistema dell′acqua si adatta a qualunque configurazione del laboratorio: l′unità che produce acqua RO viene collocata vicino a una fonte d′acqua potabile, mentre i moduli per l′erogazione dell′acqua ultrapura in numero illimitato possono essere situati in qualunque punto del laboratorio o dell′edificio, purché trovino una presa elettrica disponibile. Ciò consente flessibilità nell'installazione che può essere facilmente adattata e ed eventualmente ampliata, dovesse cambiare il fabbisogno del laboratorio.
Caratteristiche e vantaggi
- riempimento rapido (in soli 6 min) del serbatoio mobile SQ Switch con acqua pura RO appena prodotta grazie alla cartuccia RO ad alto flusso (fino a 42 L/h); l'anello di ricircolo dell'acqua RO recupera il 50% dell'acqua di scarto dell'osmosi inversa; un risciacquo automatizzato della membrana RO ne mantiene elevate le prestazioni
- la valvola di dosaggio gravimetrico Gravity (facoltativa) consente di erogare l′acqua RO direttamente dalla base del serbatoio SQ Switch a una portata massima di 6 L/h
- la configurazione compatta, il manuale e i video di installazione autoguidati consentono di collegare il sistema ovunque sia opportuno per l'attività di laboratorio e di spostarlo in seguito, se necessario
- scalabilità illimitata grazie al fatto che una unità per la produzione di acqua pura RO possa alimentare più moduli autonomi Milli-Q® SQ 200 per l′erogazione di acqua ultrapura; ciò favorisce l'espansione dell'attività di laboratorio con investimenti limitati
- la sostituzione di una singola cartuccia con meccanismo di bloccaggio a rotazione Twist & Lock semplifica la manutenzione e riduce i costi di esercizio
- le dimensioni compatte e il risparmio di acqua ed energia favoriscono gli sforzi di sostenibilità del laboratorio
Se abbinata al modulo autonomo per l′erogazione di acqua ultrapura Milli-Q® SQ 200, in laboratorio:
- un braccio erogatore manuale consente di erogare acqua ultrapura con diverse portate, dall′erogazione goccia a goccia fino a 1,6 L/min; grazie alla semplicità d′impiego può essere utilizzato anche da operatori nuovi o senza alcuna formazione specifica
- un LED colorato permette di verificare con un rapido sguardo che l'acqua ultrapura (Tipo 1) sia di qualità affidabile e abbia raggiunto una resistività di 18,2 MΩ·cm; inoltre, i livelli di TOC vengono ridotti da una lampada UV integrata mediante fotossidazione
- grazie al serbatoio mobile SQ Switch, è possibile avere a disposizione ovunque, all′interno o all′esterno del laboratorio, acqua ultrapura appena erogata
Componenti
Questo numero di catalogo non comprende:
- la cartuccia SQPAK™
- il serbatoio SQ Switch da 3,5 L
- la valvola SQ Gravity o il cavo di alimentazione adatto alla rete elettrica locale
- il modulo per l′erogazione dell′acqua ultrapura – unità di purificazione Milli-Q SQ® 200
Note legali
Accessorio
consumable