Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
ZSQ240UCVTK
Milli-Q
Kit del sistema di purificazione Milli-Q® SQ 240CV
greener alternative
Combined pure RO water production station & ultrapure water dispensing module with repeat preset volume dispensing; includes 3.5 L Switch tank
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Ingresso CA/CC
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
Nome Commerciale
Milli-Q® SQ 2Series
Produttore/marchio commerciale
Milli-Q®
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
≤1.6 L/min distribution flow rate (Ultrapure water from Preset Volume Dispenser)
≤42 L/hr make-up flow rate (Pure RO water)
≤6 L/min distribution flow rate (Pure RO water from SQ Gravity valve)
10 L/day max. usage
12 kg operating weight (26.5 lb) (dispensing module with SQ Switch 3.5 L tank)
17 kg operating weight (37.5 lb) (production station with SQ Switch 3.5 L tank)
Resistività
18.2 MΩ-cm, 25 degrees
Alt. sistema
50.3 cm (19.8 in.)
Largh. sistema
40.9 cm (16.1 in.)
52.6 cm (20.7 in.) , including preset volume dispenser
system depth
22 cm (8.7 in.)
Impurezze
Microbes: < 10 cfu/L (typically < 1 cfu/L) with SQPAK Final or Bio Final filters
Particulates: < 1 unit/mL (particulates > 0.22 µm with SQPAK Final or Bio Final filters
Pyrogens: < 0.001 EU/mL with SQPAK Bio Final filter
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
≤5 ppb
input
feed water nature potable tap water (Lab feed water connection must be a 1/2" Male thread NPT/BSP/GAZ)
output
product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm)
product water quality: type 3 water (RO water)
Conducibilità
0.055 μS/cm
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Ci adoperiamo per mettere a vostra disposizione Prodotti “Alternativa Verde” che rientrino in una delle quattro categorie di alternative verdi. Questo è un prodotto sviluppato secondo l′approccio del Design for Sustainability (DfS). Cliccando qui è possibile prendere visione del suo punteggio sulla base del DfS.
Con cartuccia SQPAK TOC Quanta e filtro finale SQPAK
Per sapere come funzionano i sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-Q® SQ 2Series e per leggere una panoramica completa, visitate la pagina dedicata.
Il sistema di purificazione Milli-Q® SQ 240CV eroga sia acqua pura osmotizzata (RO), sia acqua ultrapura (Tipo 1). Un erogatore di volumi fissi predefiniti registra il volume da erogare e ripete l′erogazione del volume desiderato di acqua ultrapura. È dotato di una valvola di dosaggio gravimetrico per l′erogazione dell′acqua RO direttamente dalla base del serbatoio SQ Switch da 3,5 L.
Il sistema di purificazione Milli-Q® SQ 240CV è una delle 6 configurazioni predefinite disponibili per la linea Milli-Q® SQ 2Series, gamma che offre piena autonomia agli utilizzatori e capacità di adattamento alle mutevoli esigenze del laboratorio.
Caratteristiche e vantaggi
  • Un semplice braccio erogatore manuale consente di erogare acqua ultrapura con diverse portate, dall′erogazione goccia a goccia fino a 1,6 L/min; grazie alla semplicità d′impiego può essere utilizzato anche da operatori nuovi o senza alcuna formazione specifica
  • Un LED colorato permette di verificare con un rapido sguardo che l'acqua ultrapura (Tipo 1) sia di qualità affidabile e abbia raggiunto una resistività di 18,2 MΩ·cm
  • I livelli di TOC vengono ridotti da una lampada UV integrata mediante fotossidazione
  • Il modulo Milli-Q® SQ 200 combinato all′unità di produzione dell′acqua osmotizzata mette a disposizione acqua ultrapura appena erogata; quando si aggiungono altri moduli di erogazione autonomi, grazie al serbatoio mobile SQ Switch, l′acqua ultrapura è disponibile ovunque, all′interno o all′esterno del laboratorio
  • Riempimento rapido (in soli 6 min) del serbatoio mobile SQ Switch con acqua pura RO appena prodotta grazie alla cartuccia RO ad alto flusso (fino a 42 L/h) dell′unità per la produzione d′acqua pura; l'anello di ricircolo dell'acqua RO recupera il 50% dell'acqua di scarto dell'osmosi inversa; un risciacquo automatizzato della membrana RO ne mantiene elevate le prestazioni
  • La configurazione compatta, il manuale e i video di installazione autoguidati consentono di collegare il sistema ovunque sia opportuno per l'attività di laboratorio e di spostarlo in seguito, se necessario
  • La sostituzione di una singola cartuccia con meccanismo di bloccaggio a rotazione Twist & Lock semplifica la manutenzione e riduce i costi di esercizio
  • Le dimensioni compatte e il risparmio di acqua ed energia favoriscono gli sforzi di sostenibilità del laboratorio
Componenti
Il prezzo al momento indicato si riferisce unicamente al prodotto contrassegnato dal numero di catalogo di cui sopra ed è soggetto a variazioni in qualunque momento senza preavviso.
Questo numero di catalogo comprende:
  • l′unità di produzione dell′acqua pura RO + il modulo per l′erogazione di acqua ultrapura (Tipo 1)
  • un serbatoio Milli-Q® SQ Switch da 3,5 L
  • una valvola SQ Gravity
Questo numero di catalogo non comprende:
  • le cartucce o i filtri finali SQPAK
  • il cavo di alimentazione adatto alla rete elettrica locale
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SQPAK is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany