Key Documents
ZFMQPR3BT0
Milli-Q
Regolatore di pressione Milli-Q®
Limits tap feed water pressure to 3 bars to ensure optimal RO membrane performance
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NC.75
Confezionamento
pkg of 1 unit
Descrizione generale
Per sapere come funzionano i sistemi per la purificazione dell′acqua Milli-Q® SQ 2Series e per leggere una panoramica completa, visitate la pagina dedicata.
Il regolatore di pressione Milli-Q® impedisce che la pressione dell′acqua di rete che alimenta un sistema Milli-Q® superi i 3 bar, garantendo che la membrana da RO operi al meglio.
Deve essere collegato al rubinetto d′alimentazione dell′acqua, subito prima del sistema di depurazione e può essere montato a parete.
Compatibile con tutti i sistemi Milli-Q® SQ 2Series che includono un′unità di produzione di acqua RO.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany