ZLXM0D080
Modulo di elettrodeionizzazione (EDI) Elix®
Water Purification by Electrodeionization (EDI) at 80 L/hr
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Prodotti consigliati
Materiali
resin (Mixed bed ion-exchange resin)
Caratteristiche
removes remaining ions by electrodeionization
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Elix®
Parametri
80 L/hr flow rate
Compatibilità
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HX
Descrizione generale
Il modulo di elettrodeionizzazione (EDI) Elix® è stato progettato per deionizzare in continuo l′acqua già sottoposta ad osmosi inversa (RO). Il modulo Elix® contribuisce ad erogare, con continuità e in maniera affidabile, acqua pura di qualità superiore ad una portata pari a 80 L/h senza bisogno di manutenzione.
Applicazioni
L′acqua di Tipo 2 prodotta dal trattamento congiunto RO-EDI soddisfa le esigenze di molteplici applicazioni generali del laboratorio (p.es. preparazione di campioni, preparazione di tamponi e reagenti, lavaggio della vetreria) e può essere impiegata nell′alimentazione di apparecchiature e strumenti (p.es. autoclavi, lavavetreria, camere climatiche e camere per test di stabilità, analizzatori di chimica clinica e coloratori automatici, generatori di idrogeno e sistemi per la produzione di acqua ultrapura)
Caratteristiche e vantaggi
- ®
- Contains mixed bed ion-exchange resin.
- Eliminates the need for hazardous chemical regeneration procedures, replacement of costly resins, changing DI cartridges, or adding softeners.
- Reduces maintenance time, ensuring low and predictable running costs.
Note legali
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany