Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
ZAFS51080
Milli-Q
Sistema per la purificazione dell′acqua Milli-Q® CLX 7080 (LC) 230V 50/60 Hz
Delivers up to 1600 L/day clinical laboratory reagent water (CLRW). For feed water with low chlorine levels.
Sinonimo/i:
Sistema di purificazione dell’acqua Milli-Q® CLX
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JB.11
Ingresso CA/CC
100 V / 230 V, 50-60 Hz
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Milli-Q® CLX
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
1600 L/day max. usage
234 kg operating weight (515.9 lb)
4 L/min distribution flow rate
80 L/hr make-up flow rate
Resistività
>15 MΩ-cm, at 25°C
H × W × depth
125.5 cm (48.8 in.) × 54.3 cm (21.4 in.) × 79.7 cm (31.4 in.)
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
<30 ppb (Product water)
input
potable tap water
output
clinical laboratory reagent water (CLRW) (complies with the CLSI guideline)
Descrizione generale
Il sistema Milli-Q® CLX 7080 per l'alimentazione di analizzatori costituisce una soluzione economica dalle prestazioni elevate per la purificazione dell′acqua, in grado di soddisfare un fabbisogno di acqua pura che può raggiungere gli 1600 litri al giorno. È possibile collegare in serie fino ad un massimo di 3 sistemi, per aumentare la capacità quotidiana di erogazione. L′acqua prodotta è conforme alle linee guida del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) per l′acqua a grado reagente per il laboratorio clinico (CLRW). Questi sistemi per l′acqua di grado biomedico dalle prestazioni elevate contribuiscono a portare il vostro laboratorio clinico ai massimi livelli di produttività, grazie a tecnologie di purificazione allo stato dell′arte che rendono possibili un livello di disponibilità del sistema e di assistenza senza precedenti. La funzione di monitoraggio e assistenza online MyMilli-Q Remote Care è disponibile su tutti i sistemi Milli-Q® CLX. Il sistema per la purificazione dell′acqua Milli-Q® CLX 7080 (LC) viene impiegato nei casi in cui l′acqua di alimentazione sia provvista di bassi livelli di cloro.
Applicazioni
La soluzione per la purificazione dell′acqua ad alta efficienza della serie Milli-Q® CLX 7080 alimenta gli analizzatori con un′acqua di qualità costante che risponde agli standard CLRW del CLSI. Una soluzione per la purificazione dell′acqua economica e dalle prestazioni elevate, che soddisfa molte esigenze critiche, è un vantaggio per il laboratorio clinico.
Caratteristiche e vantaggi
  • Monitoraggio in tempo reale 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana e accesso in sicurezza per il controllo a distanza.
  • L′archiviazione automatica della documentazione elettronica per un massimo di due anni semplifica i processi di accreditamento e rinnovo dell′accreditamento del laboratorio.
  • Il modulo per l′elettrodeionizzazione (EDI) Elix® brevettato fornisce stabilmente acqua di qualità elevata senza dover sostituire le resine. Ciò riduce la manutenzione, i costi di esercizio e il tempo di inattività dell′analizzatore.
  • La tecnologia E.R.A.®, unica nel suo genere, ottimizza automaticamente il recupero dell′acqua in base alla qualità dell′acqua in ingresso, riducendo i costi di utilizzo dell′acqua.
  • Tre lampade UV battericide integrate riducono le esigenze di igienizzazione del sistema e dell′analizzatore per massimizzare il tempo in attività del laboratorio.
  • Un ampio touch screen a colori di facile utilizzo offre in un sol colpo tutte le informazioni di rilievo relative al sistema, consentendo una interazione intuitiva.
  • Per garantirvi sempre una fornitura di acqua pura senza interruzioni, questi sistemi robusti sono dotati di una funzione di bypass di emergenza facile da configurare.
  • I sistemi sono compatti e possono essere installati nel laboratorio ovunque risulti comodo. È anche possibile personalizzarli, adattandoli alle proprie esigenze specifiche.
  • Disponibili con il servizio di monitoraggio assistenza MyMilli-Q Remote Care per garantire al laboratorio un tempo in attività massimo.
Componenti
  • Il prezzo al momento indicato si riferisce unicamente al prodotto contrassegnato dal numero di catalogo di cui sopra ed è soggetto a variazioni in qualunque momento senza preavviso.
  • Questo numero di catalogo non include materiali di consumo, accessori e altri prodotti e/o servizi eventualmente necessari all′installazione e al corretto funzionamento nel tempo dell′unità per la purificazione dell′acqua.
  • Poiché ogni cliente ha esigenze specifiche in fatto di acqua purificata, consigliamo la convalida dell′acquisto da parte di uno dei nostri specialisti. Siamo a vostra disposizione per consigliarvi scrupolosamente: non esitate a contattarci!
Altre note
Indicazioni per l′uso
Organismi trattenuti: microrganismi
Modalità d′azione: filtrazione e UV.
Applicazioni: analisi cliniche di laboratorio
Uso previsto: purificazione dell′acqua
Istruzioni per l′uso: questo articolo fornisce acqua filtrata attraverso membrane di grado sterilizzante da 0,22 μm e sottoposta a trattamento con lampada UV battericida. Consultare la sezione "Sistema" del manuale d′uso fornito (fornito in Nord America su chiavetta USB)
Avvertenze per la conservazione: conservare in luogo asciutto.
Avvertenze per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
E.R.A. is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.