XX2504708
3-way Valve, stainless steel clip
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel clip
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
input
sample type pharmaceutical(s)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Can be used in conjunction with Millipore filtration systems
Applicazioni
Beer, Bottled Water, Cosmetics, Pharmaceutical Products Analysis, Bioburden Testing, Water Monitoring