V311-15GS
Brodo di soia triptico-Sacche pronte all'uso, Provette e Ampolle
vial capacity × filling volume 20 mL × 15 mL, closure type, blue aluminum rubber septum, suitable for sterility testing, box of 25 vials
Sinonimo/i:
CASO Broth, Casein Soy Broth, Casein Soyabean Digest Broth, TSB, Tryptic Soy Broth (TSB), Tryptone Soy Broth
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
glass vial
Livello qualitativo
agenzia
EP 2.6.13
JP 4.06
USP 71
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Stato
liquid
Caratteristiche
closure type blue aluminum rubber septum
ready-to-use
Confezionamento
box of 25 vials
tecniche
microbiological culture: suitable
sterility testing: suitable
Capacità
20 mL
vial capacity × filling volume
20 mL × 15 mL
Colore
amber
pH
7.3±0.2 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-25°C
Compatibilità
nonselective for
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1