Z692883
Pop-Up tube rack
pink
Sinonimo/i:
laboratory racks, storage racks, test tube racks, tube racks
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
pink
polypropylene
Caratteristiche
Holds 12 x 50 mL tubes
Holds 21 x 15 mL tubes
Confezionamento
pkg of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS24320P
Misura
255x137x21 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Measures 255 x 137 x 72 mm when expanded; 21 mm H when collapsed.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z692883-2EA | 4061832769752 |