SYMBDSR02
O-ring per il supporto della vaschetta di drenaggio Steritest® Symbio
Accessory to streamline the workflow and increase safety during sterility testing
Sinonimo/i:
O-ring per supporto della vaschetta di drenaggio
About This Item
Codice UNSPSC:
23151818
NACRES:
NB.79
Prodotti consigliati
Materiali
EPDM rubber O-ring
agenzia
complies with EP (2.6.1)
complies with JP (4.06)
complies with USP (71)
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Steritest®
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
for use with Steritest® Symbio Pump
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Gli O-ring per il supporto della vaschetta di drenaggio sono un accessorio delle pompe Steritest® Symbio. La pompa Steritest® Symbio consente di eseguire test di sterilità all′interno di cappe a flusso laminare, isolatori o camere bianche in maniera facile, affidabile e più rapida. Gli O-ring consentono di operare nella vaschetta di drenaggio in piena sicurezza e senza il rischio di perdite e di maneggiare i canister in modo facile e sicuro.
Applicazioni
Gli O-ring per il supporto della vaschetta di drenaggio sono un accessorio delle pompe Steritest® Symbio, che permette di snellire i flussi di lavoro e di migliorare la sicurezza quando si eseguono test di sterilità.
Note legali
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany