Documenti fondamentali
SX1075
Sigma-Aldrich
Saccarosio
Meets ACS Specifications GR ACS
Sinonimo/i:
αα-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, αα-D-glucopiranosil β-D-fruttofuranoside, ββ-D-fruttofuranosil-α-D-glucopiranoside, D(+)-saccarosio, Zucchero
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O11
Numero CAS:
Peso molecolare:
342.30
Beilstein:
90825
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
Numero indice EU:
200-334-9
Stato
crystals
Colore
white
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
185-187 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CO)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-4-6(16)8(18)9(19)11(21-4)23-12(3-15)10(20)7(17)5(2-14)22-12/h4-11,13-20H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N
Applicazioni
Meets ACS Specifications GR ACS
Risultati analitici
Chloride (Cl)0.005% maxColorWhiteFormCrystalsHeavy metals (as Pb)5ppm maxInsoluble matter0.005% maxInvert sugar0.05% maxIron (Fe)5ppm maxLoss on drying (105°C)0.03% maxResidue after ignition0.01% maxSpecific rotation [a]25/D+66.3-+66.8°Sulfate and sulfite (as SO4)0.005% maxTitrable acid0.0008meq/g max
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1