SX0770
Sodium Sulfide, Nonahydrate
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Sinonimo/i:
Sodium Sulfide, Nonahydrate, Sodium Monosulfide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Saggio
≥98.0% (iodometric)
Colore
colorless to slightly yellow
Cationi in tracce
Fe:, passes test
NH4+: ≤0.005%
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[S-2].O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.9H2O.S/h;;9*1H2;/q2*+1;;;;;;;;;;-2
ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3