ICS023
Sulfide IC Standard
certified reference material
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
certified reference material
CdA
current certificate can be downloaded
Produttore/marchio commerciale
RTC ICS-023-100
Concentrazione
1000 μg/mL
tecniche
ion chromatography: suitable
applicazioni
environmental
food and beverages
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Risultati analitici
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)