S2006
Solfuro di sodio
≥98.0%
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
powder or chunks
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: sodium
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na]S[Na]
InChI
1S/2Na.9H2O.S/h;;9*1H2;
UIINQVYGFKNSPA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenza
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3