Documenti fondamentali
SX0143V
Supelco
Gel di silice
size 6-18 mesh , indicating
Sinonimo/i:
Silica gel, Amorphous Silicon Dioxide, Amorphous Silica
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
11101527
Numero indice EU:
231-545-4
Forma fisica
granular
Misura
6-18 mesh , indicating
Colore
blue
Dimensione particelle
6-18 mesh (>=75%)
P. eboll.
2230 °C
Punto di fusione
>1600 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
6-18 Mesh Indicating
Risultati analitici
Color: Blue
Form: Granular
Mesh size (6-18): 75% min
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3