SX0075
Sand
Standard, washed and dried
Sinonimo/i:
Sand
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
granular
Impurezze
≤0.2% HCl solubles
≤0.2% volatiles
Colore
beige
Dimensione particelle
0.2-0.8 mm
pH
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O)
P. ebollizione
>2200 °C/1013 hPa
Punto di fusione
1713 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.015%
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Risultati analitici
Color: Beige
Description: To pass test
Form: Granules
Soluble substances (in HCl): 0.2% max
Volatile substances: 0.2% max