Key Documents
ST1685
Sigma-Aldrich
Anti-TRPA1 Mouse mAb (6G8)
liquid, clone 6G8, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Transient Receptor Potential Cation Channel A1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6G8, monoclonal
Forma fisica
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TRPA1(8989)
Descrizione generale
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the TRPA1 protein.
Recognizes the TRPA1 protein.
This Anti-TRPA1 Mouse mAb (6G8) is validated for use in Immunoblotting for the detection of TRPA1.
Immunogeno
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 1033-1118 human TRPA1, expressed as a GST fusion protein
Attenzione
Toxicity: Regulatory Review (Z)