MABN1101
Anti-SRY, clone 1G4 Antibody
clone 1G4, from mouse
Sinonimo/i:
Sex-determining region Y protein, Testis-determining factor, SRY
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1G4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SRY(6736)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry Analysis: A 1:200-400 dilution from a representative lot detected SRY in HepG2 cells.
ELISA: A representative lot detected control Antigen (100 ng) and Antigen (10 ng, 50 ng, 100 ng) in ELISA (Direct).
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected SRY in NTERA-2 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2