ABN1009
Anti-TRPA1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Transient receptor potential cation channel subfamily A member 1, TRPA1, Ankyrin-like with transmembrane domains protein 1, Transformation-sensitive protein p120
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TRPA1(8989)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected TRPA1 in 10 µg of rat brain membrane tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1