SLHA02510
Unità filtrante Millex™-HA (non sterile)
pore size 0.45 μm, diam. 25 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
Sinonimo/i:
Filtro OEM, filtro da siringa
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
CE compliant
hydrophilic
FDA registered
compatible with ethylene oxide sterilization
medical device
Produttore/marchio commerciale
Millex™
Parametri
≥180 mL/min water flow rate at 30 psi
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Diametro
25 mm
Superficie filtrante
4 cm2
housing diam.
29 mm
inlet to outlet L
25 mm
Volume
100 mL
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- L′unità filtrante Millex™-HA (non sterile) è un dispositivo medico utilizzabile per chiarificare piccoli volumi di soluzioni acquose
- Una volta confezionata e sterilizzata, l′unità filtrante Millex™-HA (non sterile) può essere utilizzata per applicazioni dirette sul paziente
- I filtri non sterili sono compatibili con la sterilizzazione con ossido di etilene (EO).
- La sterilizzazione con qualsiasi altro metodo (per es. irradiazione gamma, fascio di elettroni, vapore) non è raccomandata
- Dotata di marchio CE e registrata presso la FDA
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3