Documenti fondamentali
SLGS02510
Millipore
Unità filtrante Millex®-GS (non sterile)
pore size 0.22 μm, diam. 25 mm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, medical device
Sinonimo/i:
Filtro OEM, filtro da siringa
About This Item
Codice UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Dimensione pori:
0.22 μm pore size
Diametro:
25 mm
Superficie filtrante:
4 cm2
Volume morto:
≤0.1 mL
housing diam.:
29 mm
inlet to outlet L:
25 mm
Volume:
100 mL
Sterilità:
non-sterile
Materiali:
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Materiali
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
CE compliant
hydrophilic
FDA registered
compatible with ethylene oxide sterilization
medical device
Produttore/marchio commerciale
Millex®
Parametri
≥75 mL/min water flow rate at 30 psi
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Diametro
25 mm
Superficie filtrante
4 cm2
Volume morto
≤0.1 mL
housing diam.
29 mm
inlet to outlet L
25 mm
Volume
100 mL
Dimensione pori
0.22 μm pore size
Raccordi
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet (slip)
Descrizione generale
L′unità filtrante Millex®-GS (non sterile) è un dispositivo medico fornito in uno stato non sterile. Una volta sterilizzata, è utilizzabile come filtro da siringa per la sterilizzazione e/o la chiarificazione di soluzioni di volume ridotto.
Caratteristiche e vantaggi
  • L′unità filtrante Millex®-GS (non sterile) è un dispositivo medico utilizzabile per chiarificare piccoli volumi di soluzioni acquose e, una volta sterilizzata, può fungere anche da filtro sterilizzante per questo tipo di soluzioni
  • Una volta confezionata e sterilizzata, l′unità filtrante Millex®-GS (non sterile) può essere utilizzata per applicazioni dirette sul paziente
  • I filtri non sterili sono compatibili con la sterilizzazione con ossido di etilene (EO).
  • La sterilizzazione con qualsiasi altro metodo (per es. irradiazione gamma, fascio di elettroni, vapore) non è raccomandata.
  • Dotata di marchio CE e registrata presso la FDA
Altre note
Questi dispositivi sono destinati esclusivamente all′impiego da parte di personale medico e di laboratorio.
Note legali
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3