Documenti fondamentali
SIPK0SIA1
Milli-Q
Cartuccia di purificazione SimpliPak® 1
For Simplicity® water purification systems with Elix® / RO / distilled water feed
Sinonimo/i:
Cartuccia di purificazione SimpliPak®
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Livello qualitativo
Caratteristiche
can remove trace contaminants
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
SimpliPak®
Resistività
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
Dimensione pori
0.05 μm pore size
Compatibilità
for use with Simplicity® UV
for use with Simplicity®
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
  • La cartuccia di purificazione SimpliPak® 1 è concepita per rimuovere contaminazioni ioniche ed organiche a livello di tracce quando si fa passare acqua Elix® / RO / distillata per osmosi inversa. 
  • La cartuccia è fabbricata con materiali puliti e ad alta purezza per minimizzare la cessione di contaminanti estraibili.
Applicazioni
Rimuove contaminanti ionici ed organici a livello di tracce.
Caratteristiche e vantaggi
  • Consumabile originale per il ricambio della cartuccia di purificazione SIPK0SIA1 - SimpliPak® 1.
  • Manutenzione semplice: si monta e sostituisce facilmente.
  • Genera acqua priva di contaminanti ionici ed organici mediante tecnologie di scambio ionico e carbone attivo. 
  • Certificato di qualità disponibile online.
Note legali
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLICITY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SIMPLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany