Documenti fondamentali
SCT035
Sigma-Aldrich
Colorante verde per nuclei BioTracker 515
Live cell imaging dye for peroxynitrite (ONOO-) used to detect reactive oxygen species (ROS) generated from the interaction of nitric oxide (NO) and superoxide (O).
Sinonimo/i:
Live cell imaging probe
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
tecniche
cell based assay: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il perossinitrito (ONOO-) è un forte ossidante generato dall'interazione tra ossido nitrico (NO) e superossido (O). La formazione in vivo di questo composto è stata recentemente dimostrata in macrofagi, neutrofili e cellule endoteliali. Il ruolo di ONOO- nelle malattie infiammatorie è ulteriormente supportato dalla rivelazione di nitrotirosina immunoreattiva sulle proteine nei siti di infiammazione.
Il colorante BioTracker 515 Green ONOO- è una sonda fluorescente che rivela il perossinitrito (ONOO-) nelle cellule viventi. L'intensità della fluorescenza non è aumentata dall'esistenza di radicali ossidrile, ossigeno singoletto, perossido di idrogeno, ipoclorito, ossido nitrico o superossido.
Proprietà spettrali
Assorbanza: 490 nm
Emissione: 515nm
Stoccaggio e stabilità
Conservare il colorante verde BioTracker 515 ONOO- a -20 °C, con essiccante e al riparo dalla luce.
Nota: Prima dell′apertura, centrifugare brevemente il contenitore per raccogliere sul fondo tutto il contenuto.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3