S4040
Hybrisol® I Hybridization Solution
50% Formamide, 6X SSC
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Hybrisol® I Hybridization Solution, (50% Formamide, 6X SSC),
Confezionamento
pkg of 500 mL
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
Northern blotting: suitable
Southern blotting: suitable
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
Stato fisico
Denhardt′s Solution.
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2