Key Documents
QTUMMPKEX
Milli-Q
Kit: Cartuccia Quantum® EX & filtro Millipak®
Kit with Millipak® 40 Express Filter, For use with Milli-Q® water purification systems.
Sinonimo/i:
Kit: Cartuccia & Quantum® EX e filtro finale Millipak® 40 Express
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
NACRES:
JA.13
Materiali
PVDF filter
polypropylene and polyethylene cartridge
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 kit
Produttore/marchio commerciale
Millipak®
Quantum®
Descrizione generale
Il kit è costituito da una cartuccia Quantum® EX e un filtro finale Millipak® 40.
La cartuccia lucidante Quantum® EX contiene una combinazione di terreni di purificazione attentamente selezionati per rimuovere tracce di contaminanti che influiscono su specifiche applicazioni.
La cartuccia è realizzata a partire da polipropilene e polietilene, adatti alla produzione di acqua ultrapura e con i requisiti per bassi livelli di estraibili organici e ionici.
Il filtro Millipak® 40 produce acqua priva di particolato e batteri per soddisfare i criteri rigorosi delle applicazioni scientifiche.
Applicazioni
Il kit contiene resine Organex e Ionex per la rimozione di tracce di composti organici e ioni.
Caratteristiche e vantaggi
  • La cartuccia lucidante Quantum® EX è stata progettata per rimuovere dall′acqua ultrapura tracce di composti organici e ioni
  • il filtro Millipak® 40 è realizzato con membrane Durapore® PVDF, che offrono portate e rese elevate, bassi livelli di estraibili e ampia compatibilità chimica.
  • Fa da supporto alla membrana un disco rigido in plastica con canali che garantiscono un elevato flusso dell′acqua e resistenza alle variazioni di pressione senza il rischio di rottura della membrana.
  • I filtri a membrana Millipak® utilizzano un tipo di disco unico nel suo genere, ben impilato, che riduce al minimo il volume di ingombro e lo spargimento di particelle.
  • Il filtro Millipak® 40 si collega all′uscita del punto di rilascio dell′acqua, come i POD dei sistemi di purificazione dell′acqua Milli-Q.®.
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione
  • Applicazione: analisi generali di laboratorio
  • Uso previsto: purificazione dell′acqua
  • Istruzioni per l′uso: Questo articolo fornisce acqua filtrata attraverso membrane di grado sterilizzante da 0,22 μm. Consultare la sezione “Come usare il sistema” nella guida all′uso dell′apparecchiatura (fornita col sistema)
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità con le normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany