Key Documents
QTUMMPEEX
Milli-Q
Kit: Cartuccia Quantum® EX & filtro Millipak®
Kit with Millipak® 20 Express Filter, For use with Milli-Q® Academic / Biocel / Gradient / Synthesis systems.
Sinonimo/i:
Kit: Cartuccia & Quantum® EX e filtro finale Millipak® 20 Express
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 1 kit
Compatibilità
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
Descrizione generale
®® & ® Connected to the outlet of the water delivery point, it removes particulates and bacteria to provide particulate- and bacteria-free water.
®
Caratteristiche e vantaggi
Cartuccia per purificazione finale Quantum®
  • Contains Organex and Ionex resins for trace organics and ion contaminants removal.
  • Manutenzione semplificata: si monta e si sostituisce facilmente.
Filtro Millipak® 20 m
  • L′unità è progettata come barriera sicura ed efficiente nei confronti di particelle e batteri.
  • I pori conici della membrana assicurano portate elevate con pressioni differenziali basse.
  • Si collega all′uscita del punto di erogazione dell′acqua, come le unità POD dei sistemi di purificazione Milli-Q®.
  • La campana di protezione evita la contaminazione dell'acqua durante l′erogazione da parte dei batteri aerodispersi.
  • Manutenzione senza problemi: il filtro viene installato e sostituito facilmente.
  • Deve quindi essere sostituita ogni 6 mesi.
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione
  • Applicazione: analisi generali di laboratorio
  • Uso previsto: purificazione dell′acqua
  • Istruzioni per l′uso: Questo articolo fornisce acqua filtrata attraverso membrane di grado sterilizzante da 0,22 μm. Consultare la sezione “Come usare il sistema” nella guida all′uso dell′apparecchiatura (fornita col sistema)
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità con le norme nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany