LSWP04700
Filtro a membrana Mitex™
Mitex™, filter diam. 47 mm, hydrophobic, white
Sinonimo/i:
Filtri a membrana PTFE con pori da 5,0 μm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Mitex™
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
260 °C max. temp.
70 mL/min-cm2 water flow rate
9 L/min-cm2 air flow rate
Diametro
47 mm
Diam. filtro
47 mm
Spessore
170 μm
Colore
white
Matrice
Mitex™
Dimensione pori
5.0 μm pore size
60 % porosity
Punto di bolla
≥0.06 bar, ethanol at 23 °C
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Applicazioni
- Chiarificazione di acidi, basi e fluidi criogenici
- Chiarificazione di propellenti
- Isolamento di RNA
- Monitoraggio dell′aria
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13