Documenti fondamentali
SMWP04700
Millipore
Filtri a membrana MF-Millipore, pori da 5 µm
greener alternative
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana MCE con pori da 5,0 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
agenzia
in accordance with ASTM® D5755
Descrizione
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
32 L/min-cm2 air flow rate
580 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diametro
47 mm
Diam. filtro
47 mm
Spessore
135 μm
Estraibili (gravimetria)
6%
Indice di rifrazione
n/D 1.495
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
5.0 μm pore size
84 % porosity
Capacità
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Punto di bolla
≥0.42 bar, air with water at 23 °C
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
  • I filtri a membrana MF-Millipore® sono prodotti esteri misti di cellulosa (MCE), più precisamente acetato di cellulosa e nitrato di cellulosa.
  • Ideali per il monitoraggio biologico e ambientale e per l′uso in diverse applicazioni di carattere analitico o di ricerca.
  • Compatibili con metodi di sterilizzazione quali ossido di etilene, irradiazione con raggi gamma e autoclave.
  • Disponibili con dimensione dei pori di vario formato, per corrispondere alle vostre esigenze applicative.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Applicazioni
  • CQ di serbatoi di ritenzione di liquidi
  • Monitoraggio di liquidi
  • Raccolta di particelle
  • Analisi di particelle
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
The Millipore® Patch Test Kit is a portable kit for the collection and testing of hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water, and lubricating oils. The kit includes consumables for 100 tests.