Documenti fondamentali
NY0504700
Millipore
Filtri a membrana, nylon, pori da 5,0 μm
greener alternative
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a rete in nylon
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
Nylon
plain filter
white filter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Diametro
47 mm
Diam. filtro
47 mm
Spessore
100 μm
Dimensione pori
5.0 μm pore size
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: NY05
I filtri in nylon sono compatibili con un′ampia varietà di solventi. Sono disponibili due tipologie di filtro: 1) filtri a membrana di nylon con dimensioni dei pori da 0,20 fino a 1,2 µm e 2) filtri a rete intrecciata con maglie da 5 fino a 180 µm.
Il nostro filtro a rete di nylon (NY054700) da 5 µm è usato comunemente nell′industria automobilistica per le prove di pulizia sui componenti.
Caratteristiche & vantaggi
•ampia gamma di gradi di filtrazione disponibili
•Resistenti a solventi aggressivi
Applicazioni
Rimozione di particelle e chiarificazione; filtrazione di solventi; analisi delle particelle; controllo delle vernici; prove di pulizia sulla ---componentistica nel settore automotive
Tipo di filtro: filtro a rete
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Applicazioni
  • Raccolta di alghe e cellule
  • Analisi di particelle
  • Filtrazione di particolato di grandi dimensioni
  • Tossicologia e screening di farmaci suC. Elegans e Zebrafish (Danio rerio)
  • Filtro di fondo per sistemi di imaging di particelle
  • Prefiltrazione di solventi
Controllo di vernici