NY1002500
Filtri a rete in nylon
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana in nylon con pori da 10,0 μm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
Nylon membrane
plain filter
white filter
Descrizione
10.0 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 25 mm diameter
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Lunghezza
127.7 mm
Diametro
25 mm
Diam. filtro
25 mm
Spessore
65 μm
Dimensione pori
10.0 μm pore size
6 % porosity
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il nostro filtro a rete di nylon (NY054700) da 5 µm è usato comunemente nell′industria automobilistica per le prove di pulizia sui componenti.
Caratteristiche & vantaggi
•ampia gamma di gradi di filtrazione disponibili
•Resistenti a solventi aggressivi
Applicazioni
Rimozione di particelle e chiarificazione; filtrazione di solventi; analisi delle particelle; controllo delle vernici; prove di pulizia sulla componentistica nel settore automotive
Applicazioni
- Raccolta di alghe e cellule
- Analisi di particelle
- Filtrazione di particolato di grandi dimensioni
- Tossicologia e screening di farmaci suC. Elegans e Zebrafish (Danio rerio)
- Filtro di fondo per sistemi di imaging di particelle
- Prefiltrazione di solventi
Controllo di vernici
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13