Documenti fondamentali
PX1480
Supelco
Idrossido di potassio
pellets, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinonimo/i:
Soda caustica
About This Item
Formula condensata:
KOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
56.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352305
Numero indice EU:
215-181-3
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 719 °C)
Saggio
≥85.0%
Stato
pellets
Colore
white to off-white
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
Punto di fusione
361 °C (lit.)
Solubilità
1130 g/L
Anioni in tracce
carbonate (K2CO3): ≤2.0%
chloride (Cl-): ≤0.01%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
Mg: ≤0.002%
N: ≤0.001%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001%
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
Assay: 85.0% min
Calcium (Ca): 0.005% max
Chloride (Cl): 0.01% max
Color: White to off-white
Form: Pellets
Heavy Metals (by ICP-OES): 0.001% max
Iron (Fe): 0.001% max
Magnesium (Mg): 0.002% max
Nickel (Ni): 0.001% max
Nitrogen compounds (as N): 0.001% max
Phosphate (PO4): 5ppm max
Potassium carbonate (K2CO3): 2.0% max
Sodium (Na): 0.05% max
Sulfate (SO4): 0.003% max
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1