911062
Idrossido di potassio
free-flowing, Redi-Dri™, ACS reagent, ≥85%, pellets
Sinonimo/i:
Soda caustica
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
agenzia
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for SM 5210
Tensione di vapore
1 mmHg ( 719 °C)
Nome Commerciale
Redi-Dri™
Saggio
≥85%
Forma fisica
pellets
Qualità
free-flowing
Impurezze
≤0.001% N compounds
≤2.0% K2CO3
10-15% water
Punto di fusione
361 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.01%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.001%
Mg: ≤0.002%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001% (by ICP-OES)
Stringa SMILE
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
- Conversion of nitriles to amide in tert-butanol.
- Cross-coupling of aryl halides with different sulfur-, oxygen- and nitrogen-based nucleophiles in dimethyl sulfoxide.
- As an activator for the preparation of activated carbons from corn cobs.
- As a base for the N-alkylation of nitrogen heterocycles in polyethylene glycol-ether solvents.
- Synthesis of (S)-1-(4-benzyl-2-thioxothiazolidin-3-yl)propan-1-one from (S)-phenylalaninol.
- To catalyze the polymerization of propylene oxide.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)