Key Documents
909122
Sigma-Aldrich
Idrossido di potassio
free-flowing, Redi-Dri, reagent grade, 90%, flakes
Sinonimo/i:
Soda caustica
About This Item
Formula condensata:
KOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
56.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.21
Grado
reagent grade
agenzia
suitable for EPA 1613
suitable for SM 5210
Tensione di vapore
1 mmHg ( 719 °C)
Nome Commerciale
Redi-Dri
Saggio
90%
Forma fisica
flakes
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
Punto di fusione
361 °C (lit.)
Stringa SMILE
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Redi-Dri is an innovative packaging product line that helps eliminate clumping material by adding extra packaging process steps without any chemical additives, anti-clumping agents, or hydrophobic compounds. Redi-Dri offers a more convenient and safer way to handle the products.
Note legali
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)