P1767
Idrossido di potassio
≥85% KOH basis, pellets, white
Sinonimo/i:
Soda caustica
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 719 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥85% KOH basis
Forma fisica
pellets
Impurezze
≤2.0% K2CO3
Colore
white
pH
~13.5 (25 °C, 5.6 g/L)
Punto di fusione
361 °C (lit.)
Stringa SMILE
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
KOH has been used for adjusting pH during the preparation of the following:
- Murashige and Skoog (MS) agar plates
- MS liquid medium
- MES ((2-(N-morpholino)-ethanesulfonic acid hydrate) solution
- microtubule stabilizing buffer (MTSB)
- 4% paraformaldehyde fixative (PFA)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This procedure may be used for all Ficin products.
This procedure may be used for all Ficin products.