Key Documents
1.05032
SAFC
Idrossido di potassio
pellets EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,JP,NF,FCC,E 525
Produzione farmaceutica
Sinonimo/i:
Soda caustica
About This Item
Formula condensata:
KOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
56.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352305
Numero E:
E525
Numero indice EU:
215-181-3
agenzia
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Livello qualitativo
Conformità normativa
FCC
Tensione di vapore
1 mmHg ( 719 °C)
Nome Commerciale
EMPROVE® ESSENTIAL
Forma fisica
solid
Potenza
333 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
Punto di fusione
361 °C (lit.)
applicazioni
liquid formulation
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Offriamo un′ampia gamma di materie prime, solventi e reagenti essenziali di elevata qualità, accompagnati dalla documentazione e dalla competenza necessarie per soddisfare anche i requisiti normativi più severi Oltre al nostro ampio portafoglio prodotti, mettiamo a vostra disposizione servizi di produzione customizzata per soddisfare ogni vostra specifica esigenza. Le materie prime incluse nel Programma Emprove® sono corredate da una documentazione completa, per aiutarvi a conseguire le conformità richieste ai vostri prodotti farmaceutici e biofarmaceutici, la piena trasparenza della supply-chain e una ragionevole riduzione del rischio. Il portafoglio di prodotti di elevata qualità SAFC® per la formulazione e la produzione biofarmaceutica e farmaceutica supera l′esame delle più severe procedure di controllo della qualità ed è prodotto nel rispetto delle pertinenti linee guida cGMP.
Applicazioni
Le pastiglie di idrossido di potassio vengono impiegate nella regolazione del pH di svariate creme ed alimenti per l′infanzia. Le pastiglie di idrossido di potassio Emprove® Essential sono prodotte in conformità con le linee guida GMP e sono indicate per l′impiego nei processi farmaceutici e biofarmaceutici.
Note legali
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comunemente ordinati con questo prodotto
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1