Documenti fondamentali
PRPK0L002
Milli-Q
Blocco di pretrattamento PrePak
For use with Elix® and RiOs systems, Protects and maintains good performance of the reverse osmosis membrane
Sinonimo/i:
Blocco di pretrattamento PrePak L2
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Livello qualitativo
Caratteristiche
removal of large particles from tap water
recommended for SDI > 5
Confezionamento
pkg of 1 unit
Alt. × largh. × prof.
535 mm (21.1 in.) × 155 mm (6.1 in.) × 79 mm (3.1 in.)
Dimensione pori
1 μm nominal pore size (CR01 filter)
5 μm nominal pore size (CR05 filter)
Compatibilità
for use with Elix®
for use with RiOs
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Un pretrattamento adeguato è essenziale per produrre acqua della qualità finale desiderata. Il pretrattamento viene scelto in base alla portata dell'acqua di alimentazione.
Il blocco PrePack L2 è stato ideato per pretrattare l′acqua di rete, rimuovendo le particelle di grandi dimensioni. È pensato per l'impiego con sistemi di purificazione dell′acqua particolarmente grandi, come pretrattamento aggiuntivo ai blocchi di pretrattamento Progard® TL del sistema.
Compatibile con i sistemi di purificazione dell′acqua Elix® 20/35/70/100 e RiOs 30/50/100/150/200.
Applicazioni
Assicura una protezione ottimale delle membrane da osmosi inversa (RO).
Caratteristiche e vantaggi
  • Protezione ottimale per il sistema dell′acqua.
  • Assicura al sistema per la purificazione dell′acqua lunga durata e prestazioni ottimali.
  • Filtri di profondità da 5 μm e 1μm per la rimozione delle particelle.
Note legali
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany