Documenti fondamentali
PRPK0L0S1
Milli-Q
Blocco di pretrattamento PrePak L1
For use with Elix® Gulfstream / Large and RiOs Large systems, Protects and maintains good performance of the reverse osmosis (RO) membrane.
Sinonimo/i:
Blocco di pretrattamento PrePak
About This Item
Codice UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Livello qualitativo
Caratteristiche
recommended for SDI > 2 and high chlorine level
Confezionamento
pkg of 1 unit
Dimensione pori
0.5 μm pore size (CRW5 type)
Compatibilità
for use with Elix®
for use with Elix® Gulfstream
for use with Elix® Large
for use with RiOs Large
for use with RiOs
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Un opportuno pretrattamento è un passo importante per la produzione di acqua di qualità come risultato finale. La scelta del pretrattamento dipende dalla portata dell′acqua di alimentazione. Il blocco di pretrattamento PrePak L1 agisce sull′acqua del rubinetto rimuovendo particelle di grandi dimensioni, composti organici e cloro libero. Progettato per essere usato in grandi sistemi di purificazione dell′acqua come pretrattamento supplementare ai blocchi di pretrattamento Progard® TL.
Per uso con sistemi di purificazione dell′acqua Elix® 20/35/70/100 e RiOs 30/50/100/150/200.
Applicazioni
Per una protezione ottimale delle membrane a osmosi inversa (RO).
Caratteristiche e vantaggi
  • Garantisce l′ottimizzazione della durata e delle prestazioni del sistema.
  • Filtrazione di profondità a 0,5 μm per rimuovere le particelle.
  • Carbone attivo per rimuovere cloro.
  • Carbone attivo rivestito di argento assicura la riduzione del cloro libero e la protezione batteriostatica.
Note legali
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany