Documenti fondamentali
PDMA04700
Millipore
Piastre PetriSlide
47mm dish preloaded with adsorbent pads for microbial application using membrane filtration.
About This Item
Codice UNSPSC:
41122101
eCl@ss:
32030209
NACRES:
NB.14
Materiali
cellulose pad(s)
clear device
polystyrene
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Confezionamento
plate of 100
Produttore/marchio commerciale
Petrislides
tecniche
sterile filtration: suitable
Diametro
47 mm
input
sample type food(s)
sample(s) (environmental)
sample type beverage(s)
sample(s) (environmental)
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La PetriSlide per l'analisi della contaminazione è dotata di un coperchio trasparente che non necessita di essere rimosso per l'esame al microscopico. La base rettangolare ha angoli arrotondati per facilitare il montaggio sul tavolino da microscopio. La piastra PetriSlide con pad assorbente è un'unità in plastica monouso da utilizzare per la coltura di microrganismi che sono stati catturati su di un filtro da 47 mm mediante il metodo della filtrazione su membrana.
Applicazioni
La piastra PetriSlide con pad assorbente è un'unità in plastica monouso da utilizzare per le analisi microbiologiche di birra, acqua in bottiglia, sidro, sport drink e vino.