Documenti fondamentali
PD2004700
Millipore
Piastre di Petri
47mm petri dish, aseptically molded for microbial application.
About This Item
Codice UNSPSC:
41122101
eCl@ss:
32030209
NACRES:
NB.14
Materiali
clear device
polystyrene
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Confezionamento
plate of 150 ×
tecniche
sterile filtration: suitable
Diametro
47 mm
input
sample type food(s)
sample type soft drink
sample type bottled water
sample type beer
sample type beverage(s)
sample type dairy
sample type wine
sample type cider
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Le piastre di Petri sono unità monouso in plastica destinate alla coltura di microrganismi. Queste piastre di 47 mm di diametro sono stampate a iniezione in condizioni asettiche per l'uso con terreno di coltura agarizzato.
Applicazioni
Le piastre di Petri sono unità monouso in plastica destinate all'uso con agar fuso per l'analisi microbiologica di birra, acqua in bottiglia, sidro, bevande sportive, vino, ecc.