MISP00011
Kit di O-ring Microfil®
For 3 valves and use with Microfil® filtration systems
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.24
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 3 sets
Produttore/marchio commerciale
Microfil®
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
applicazioni
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
Compatibilità
for use with Microfil® filtration system
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il Kit di O-ring per 3 valvole è un ricambio aggiuntivo per il sistema di filtrazione Microfil®. Il sistema di filtrazione Microfil® costituisce una soluzione semplice e affidabile per le analisi microbiologiche di routine. Gli O-ring facilitano la tenuta ermetica tra l′imbuto alla rampa del sistema Microfil®, permettendo così un′operazione priva di perdite e un recupero uniforme dei microrganismi.
Applicazioni
Il Kit di O-ring per 3 valvole è un accessorio di ricambio del sistema di filtrazione Microfil® impiegato nelle analisi microbiologiche di base della birra e dell′acqua in bottiglia, nell′analisi di prodotti farmaceutici, nelle analisi ambientali, nella determinazione della carica microbica e nel monitoraggio delle acque.
Note legali
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany