MISP00006
Kit parti di ricambio leva Microfil®
For use with Microfil® filtration system
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Microfil®
input
sample type beverage(s)
sample type food(s)
applicazioni
bioburden testing
clinical
environmental
food and beverages
industrial qc
water monitoring
Compatibilità
for use with Microfil® filtration system
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il kit parti di ricambio leva è un componente accessorio del sistema di filtrazione Microfil®. Il sistema di filtrazione Microfil® costituisce una soluzione semplice e affidabile per le analisi microbiologiche di routine. Grazie a un design con fissaggio a scatto, gli imbuti Microfil® si inseriscono con tenuta perfetta nei supporti di filtrazione della rampa, senza richiedere morsetti od O-ring. Il kit leva è utile come set ausiliario per garantire un′efficiente operatività del sistema di filtrazione.
Applicazioni
Il kit parti di ricambio leva è un prodotto accessorio per il sistema di filtrazione Microfil® utilizzato nell'analisi microbiologica generale di birra, acqua in bottiglia, prodotti farmaceutici, analisi ambientale, analisi della carica microbica e monitoraggio dell'acqua.
Componenti
- Asta
- Molla
- Anello
- Guarnizione
Note legali
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany