Documenti fondamentali
MHA000P2D
Millipore
Brodo differenziale Wallerstein
capacity 2 mL, ampoule used in breweries to detect and enumerate bacteria present in small numbers in a mixed flora sample. Cycloheximide inhibits most yeasts and molds.
Sinonimo/i:
Brodo differenziale WL, WLD
About This Item
Codice UNSPSC:
41106225
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Stato
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pack of 50 tests
Capacità
2 mL
filling volume
2 mL
Colore
slightly opalescent green-blue
input
sample type sport drink
sample type bottled water
sample type cosmetics
sample type beer
sample type beverage(s)
sample type beverage(s)
sample type soft drink
sample type cider
sample type food(s)
sample type wine
pH
5.5±0.2 (25.0 °C)
applicazioni
environmental
food and beverages
industrial qc (microbial monitoring)
microbiology
Compatibilità
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
bacteria
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Il terreno differenziale WL è raccomandato per l'isolamento selettivo e la conta dei batteri nell′industria della birra e nelle fermentazioni industriali. La presenza di cicloesimide inibisce la crescita dei lieviti.{4} I terreni liquidi in flaconcini in plastica pronti all'uso risolvono numerosi problemi nei laboratori di microbiologia, dove spesso mancano tempo, attrezzature e personale specializzato. Disponibili in comodi flaconcini in plastica da 2 mL per uso singolo, questi terreni eliminano le operazioni di manipolazione dei flaconcini di vetro, oltre che gli scarti e gli sprechi associati all′uso di terreni confezionati sfusi.
Applicazioni
Il terreno differenziale WL è utilizzato nella crescita di batteri acetici, Flavobacterium, Proteus e batteri termofili in condizioni aerobiche e nella crescita di batteri dell'acido lattico e Pediococcus in condizioni anaerobiche.{5}
Risultati analitici
I batteri appaiono come piccole colonie di colore verde-azzurro. Se crescono lieviti resistenti al cicloesimide, questi formano colonie cremose, verdi-bianche.
Microrganismi da ricercare: batteri acidurici (i lieviti e le muffe sono inibiti)
Microrganismi utilizzati per il QC
A. aceti (ATCC 15973)
Note legali
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Compendium of methods for the microbiological examination of foods. 2001
American Public Health Association and others
American Public Health Association, 12, 43-43 (2001)
Paper read at American Society of Brewing Chemists Meeting
Wallerstein Laboratories Communications, 12, 43-43 (1950)