Documenti fondamentali
MHA00P2SM
Millipore
Brodo selettivo per lieviti e muffe
capacity 2 mL, Ampoule for testing soft drinks and other beverages for growth of yeast and mold. Antibiotics in the medium prevent bacterial overgrowth.
Sinonimo/i:
Brodo YM
About This Item
Codice UNSPSC:
41106226
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.74
Livello qualitativo
Sterilità
sterile
Forma fisica
liquid
Durata
12 mo.
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pack of 50 tests
Capacità
2 mL
filling volume
2 mL
Colore
green
input
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type soft drink
sample type beer
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type sport drink
pH
4.4±0.2 (25.0 °C)
applicazioni
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc (microbial monitoring)
microbiology
Compatibilità
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
molds
yeasts
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
La microbiologia delle bevande mostrerà un′ampia variabilità in base al metodo di lavorazione e alle modalità di conservazione. Un′elevata popolazione microbica spesso indica una scarsa qualità delle materie prime, attrezzature antigieniche o condizioni che ne consentono la crescita nel cibo in qualche fase della lavorazione. Il Brodo selettivo per lieviti e muffe viene usato per rilevare funghi nell′analisi di routine delle bevande per mezzo di tecniche con filtro a membrana.(1) Questo terreno è usato per arricchire lieviti e muffe da popolazioni contenenti batteri. Il terreno è molto nutriente per la crescita di lieviti e muffe. Il bio peptone e l′estratto di lievito forniscono i composti azotati e le vitamine del complesso B. Anche la tiamina è una vitamina B presente nel terreno. Il destrosio costituisce la fonte di energia. La diastasi è una miscela di enzimi amilolitici. Il verde di bromocresolo è l′indicatore del pH, che è verde quando il pH è acido (pH 4,0) e blu a pH 5,6. Il fosfato di potassio contribuisce a mantenere l′azione tampone nel terreno. Il pH basso inibisce la crescita batterica. Il lievito produce estese colonie verdi, opache. Le colonie di muffa sono verdi e filamentose
Applicazioni
Il Brodo selettivo per lieviti e muffe viene usato per analizzare bibite e altre bevande per la crescita di lievito e muffa. Gli antibiotici nel terreno impediscono la crescita eccessiva dei batteri nei campioni di birra, acqua in bottiglia, sidro, bibite, bevande sportive e vino. Il terreno trova applicazione in ambito clinico, cosmetico, nell′analisi ambientale e alimentare, oltre che nel CQ industriale.
Confezionamento
Fialoidi di plastica da 2 mL
Specifiche
Temperatura di incubazione: 28–32 °C
Tempo di incubazione: 48–72 ore
Terreno di coltura
Selettivo per lieviti e muffe
Risultati analitici
Il lievito produce estese colonie verdi, opache. Le colonie di muffa sono verdi e filamentose
Microrganismi da ricercare: Muffa e lievito (selezione tramite antibiotici)
Microrganismi utilizzati per il QC
S. cerevisiae (ATCC 7754)
A.brasilliensisin precedenza A. niger (ATCC 16404 / WDCM 00053)
Note legali
MICROFIL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MICROPRESURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1