MHA000P2N
Brodo Wallerstein nutriente
ready-to-use, ampule of 2 mL, for molds, for bacteria, for yeasts, suitable for microbiology
Sinonimo/i:
WL Nutrient broth, WLNB, Wallerstein Laboratory Nutrient Broth
About This Item
Forma fisica
liquid
Livello qualitativo
Durata
12 mo.
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
ampule of 2 mL
pack of 50 tests
Colore
slightly opalescent green-blue
input
sample type bottled water
sample type beer
sample type sport drink
sample type cider
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type cosmetics
sample type soft drink
sample type beverage(s)
pH
5.5±0.2 (25.0 °C)
applicazioni
environmental
food and beverages
industrial qc
microbiology
Compatibilità
for use with MF-method
for use with Microfil®
for use with MicropreSure®
for use with Milliflex®
bacteria
molds
yeasts
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- I terreni liquidi in fiale pronte all′uso risolvono molti problemi nei laboratori di microbiologia, dove il tempo, le apparecchiature e il personale a disposizione sono spesso carenti.
- Disponibili in comode fiale di plastica da 2 mL monouso, evitano di manipolare fiale di vetro, oltre che gli sprechi e il deterioramento associati all′uso di terreni confezionati sfusi.
Specifiche
Risultati analitici
L. fermentum (ATCC 9338)
S. cerevisiae (ATCC 9763)
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2