Documenti fondamentali
MERS00002
Millipore
Voltohmetro Millicell ERS-2
The Millicell-ERS (Electrical Resistance System) reliably measures membrane potential & resistance of epithelial cells in culture.
Sinonimo/i:
ERS-2 Voltohmmeter, Millicell Voltohmmeter
About This Item
Codice UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Produttore/marchio commerciale
Millicell®
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Il sistema Millicell® ERS (Electrical Resistance System) misura con affidabilità il potenziale di membrana e la resistenza elettrica di cellule epiteliali in coltura. Questa apparecchio fornisce misure qualitative dello stato di salute di un monostrato cellulare e quantitative della confluenza cellulare. Una pastiglia in argento/cloruro d′argento (Ag/AgCl) su ogni punta dell′elettrodo misura il voltaggio. Grazie alla piccola dimensione degli elettrodi, si possono misurare agevolmente il voltaggio trans-epiteliale e la resistenza di cellule cresciute su membrane microporose. Gli accessori includono un set di elettrodi di ricambio (fissi), un set di elettrodi regolabili e un set di elettrodi speciali da usarsi con le piastre ad inserti Millicell-96.
Caratteristiche & benefici
- Strumento portatile che entra sotto cappa a flusso laminare
- Le misure non compromettono la sterilità e non danneggiano le cellule sulla membrana
- Ampiamente citato e raccomandato nei protocolli di coltura delle cellule epiteliali
Applicazioni
Determinazione della resistenza elettrica transepiteliale (TEER), valutazione dello stato di salute di monostrati cellulari, misure quantitative della confluenza
Applicazioni
Categoria della ricerca
Colture cellulari
Linkage
Sostituisce: MERS00001
Note legali
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Helicobacter pylori HtrA is a new secreted virulence factor that cleaves E-cadherin to disrupt intercellular adhesion.
Hoy, Benjamin, et al.
EMBO Reports, 11, 798-804 (2010)
Arturo Barbachano-Guerrero et al.
The Journal of general virology, 101(5), 484-496 (2020-03-07)
Dengue virus (DENV) causes an estimated 390 million infections worldwide annually, with severe forms of disease marked by vascular leakage. Endothelial cells (EC) are directly responsible for vascular homeostasis and are highly responsive to circulating mediators but are not commonly infected.
Articoli
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.