05-844
Anti-PLK1 Antibody, clone 35-206
clone 35-206, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Polo-like kinase 1, Serine/threonine-protein kinase 13, cell cycle regulated protein kinase, polo (Drosophia)-like kinase, polo like kinase, polo like kinase, polo-like kinase (Drosophila), polo-like kinase 1 (Drosophila)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
100
400
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
35-206, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PLK1(5347)
mouse ... Plk1(18817)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohisto/immunocytochemistry: An independent laboratory reported that 1 μg/mL of a previous lot of this antibody showed positive immunostaining for PLK1 in paraformaldehyde treated, Triton X-100 fixed cells.
Epigenetics & Nuclear Function
Cell Cycle, DNA Replication & Repair
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5-2 μg/mL of this antibody detected PLK1 in RIPA lysates from 3T3/A31 cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Positive Antigen Control: Catalog #12-305, 3T3/A31 lysate. Add 2.5 μL of 2-mercapto-ethanol/100 μL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced lysate per lane for minigels.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1